SLGSR33SS
Millex® MCE syringe filter
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Szinonimák:
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Javasolt termékek
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Minőségi szint
leírás
Female Luer-Lok/Male Luer slip
sterilitás
ethylene oxide treated
sterile
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
hydrophilic
kiszerelés
pk of 50
gyártó/kereskedő neve
Millex® SLGSR33SS
parameter
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
100 mL (Process Volume)
45 °C max. temp.
technika/technikák
sterile filtration: suitable
H
27 mm
Átmérő
33 mm
térfogat
100 mL
szín
blue
matrix
MF-Millipore™
pórusméret
0.22 μm
bemenet
tissue culture medium
aqueous solution(s)
buborékpont
≥50 psi, water
szerelvény
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Tailored to a variety of applications based on membrane type, housing and validation rating
- Specialized filter units to protect hemodialysis transducers from blood and moisture and for vacuum line protection
- Low extractables and low absorption membranes for minimum sample losses
- Faster flow rates and higher operating pressures for high performance needs
Sterilization of Aqueous Solutions, Organic Solvents and Gases, Filtration of High Value Protein or Small Molecule Components
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Microorganisms
- Mode of Action: Filtering
- Application: Sterile Filtration
- Intended Use: Sterilization of small volumes of aqueous solutions
- Instructions for Use: Please refer to Instructions for Use section of Millex® syringe filter user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Related Content
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.