8.00387
Malonic acid
Technipur®, for synthesis
Szinonimák:
1,3-Propanedioic acid, Carboxyacetic acid, Dicarboxymethane, Methanedicarboxylic acid, Propanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
for synthesis
Minőségi szint
gőznyomás
0.002 hPa ( 25 °C)
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A complexing agent in the preparation of Cr-P coatings applicable in engineering tools and components.
- A cross-linker in the synthesis of closed-cell polyurethane foams applicable in the polymer industry.
It can also be introduced into the isotropic conductive adhesive formulation to enhance the electrical properties of electrically conductive adhesives.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
314.6 °F
Lobbanási pont (C)
157 °C