M1302
M-MLV Reverse Transcriptase
Moloney Murine Leukemia Virus enzyme & buffer for cDNA synthesis
Szinonimák:
Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transcriptase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine intestinal mucosa
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
form
liquid
használat
sufficient for 200 reactions
sufficient for 250 reactions
Jellemzők
dNTPs included: no
hotstart: no
koncentráció
200 units/μL
technika/technikák
RT-PCR: suitable
szín
colorless
bemenet
purified RNA
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- for the preparation of cDNA libraries or for first strand cDNA synthesis
- for use in a 2-step RT-PCR assay
- in quantitative realtime-polymerase chain reaction (RT-qPCR)
- in reverse transcription
Tulajdonságok és előnyök
- Thermostable reverse transcriptase active at 37 °C.
- Can be used to generate first strand cDNA of up to 7 kb.
Kiszerelés
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
inhibitor
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Small interfering RNAs (siRNAs) are powerful tools for gene expression knockdown, widely used in molecular biology.
Challenges in gene expression analysis include mRNA stability, temporal transcription patterns, and mRNA-protein correlation, impacting accuracy.
Related Content
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.
Az RT-qPCR specifikus célpontokat detektál, amelyek a génexpresszió és a kórokozók kimutatásában alkalmazhatók.