Merck
F0120010
Flecainide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(Aminomethyl)piperidine, (RS)-1-(Piperidin-2-yl)methanamine, 2-Piperidinemethanamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
flecainide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.4854
sűrűség
0.9406 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCC1CCCCN1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Reactant for reversible aminal formation
Reactant for synthesis of:
  • Annulated N-heterocyclic carbene ligands
  • M3 Muscarinic receptor antagonists
  • Selective 5-ht5A receptor antagonists
  • Ternary platinum(II) complexes
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
154.9 °F
Lobbanási pont (C)
68.3 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)