R0145015
Ramipril impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(2S,3aS,6aS)-1-[(S)-2-[[(S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-cyclohexylpropyl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ramipril
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C23H38N2O5/c1-3-30-23(29)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-19-11-7-10-17(19)14-20(25)22(27)28/h15-20,24H,3-14H2,1-2H3,(H,27,28)/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REDFEBRIUVBHFO-JBDAPHQKSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)