Fontos dokumentumok
TAN015
Total Acid Number Standard
ASTM D664 (1.54 mg KOH/g), pkg of 1 × 125 g
Szinonimák:
TAN-Standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
according to ISO 17025
according to ISO 17034
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
pkg of 1 × 125 g
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
Általános leírás
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Total Acid Number Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)