Fontos dokumentumok
CRMUTAKR
TAG Flash Point, Jet Aviation Fuel
UKAS ISO Guide 34 Certified (40.4°C)
Szinonimák:
Kerosine (petroleum), sweetened
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 250 mL
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 - 70 °C - closed cup