Fontos dokumentumok
CRMUCPGO
Cloud Point Standard
IP 219; ASTM D 2500 / ISO 3015 (-5.8°C)
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
according to ASTM® 2500
according to ISO 3015
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
bp
141-462 °C
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
mixture
Általános leírás
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cloud Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to ISO 17034 under UKAS accreditation
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
140.0 °F
Lobbanási pont (C)
60 °C