Fontos dokumentumok
ERMCD200
Bladderwrack, Fucus vesiculosus (trace metals)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
general analytical
format
matrix material
Általános leírás
Certified for the mass fractions of As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se and Zn
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMCD200
Egyéb megjegyzések
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)