ERMCA408
Simulated rain water
ERM®, certified reference material
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
matrix material
kiszállítva
wet ice
Related Categories
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMCA408
ERMCA408
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)