Fontos dokumentumok
D1065
4-(2-[6-(Dioctylamino)-2-naphthalenyl]ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium inner salt
≥95% purity (HPLC), solid
Szinonimák:
Di-8-ANEPPS
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-(2-[6-(Dioctylamino)-2-naphthalenyl]ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium inner salt, ≥95% (HPLC), solid
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
molekulatömeg
592.88
szín
orange to red
oldhatóság
DMSO: soluble
ethanol: soluble
ε (extinkciós együttható)
≥37 at 495-501 nm in methanol
fluoreszcencia
λex 710-716 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)c1ccc2cc(\C=C\c3cc[n+](CCCS([O-])(=O)=O)cc3)ccc2c1
InChI
1S/C36H52N2O3S/c1-3-5-7-9-11-13-25-38(26-14-12-10-8-6-4-2)36-21-20-34-30-33(18-19-35(34)31-36)17-16-32-22-27-37(28-23-32)24-15-29-42(39,40)41/h16-23,27-28,30-31H,3-15,24-26,29H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXFSUSNUALIXLU-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kapcsolódás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?