Fontos dokumentumok
318434
3,3′-Dipropylthiacarbocyanine iodide
98%
Szinonimák:
3-Propyl-2-[3-[3-propyl-2(3H)benzothiazolylidene]-1-propenyl]benzothiazolium iodide, DiSC3(3)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
Forma
crystalline powder
mp
288 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
chloroform/methanol: 10 mg/mL, clear
λmax
559 nm
ε (extinkciós együttható)
163120 at 599 nm in methanol at 0.00463 g/L
17425 at 298 nm in methanol at 0.00463 g/L
40246 at 220 nm in methanol at 0.00463 g/L
fluoreszcencia
λex 559 nm; λem 575 nm in methanol
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[I-].CCCN1C(\Sc2ccccc12)=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CCC
InChI
1S/C23H25N2S2.HI/c1-3-16-24-18-10-5-7-12-20(18)26-22(24)14-9-15-23-25(17-4-2)19-11-6-8-13-21(19)27-23;/h5-15H,3-4,16-17H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGTCEHAVVINOPG-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.