Fontos dokumentumok
CRMUFRKR
Freezing Point Standard
ASTM D 2386 (-54.1 °C)
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
according to ASTM® 2386
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
mp
-49 °C
alkalmazás(ok)
jet fuel
Általános leírás
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cleveland Open Cup Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 - 70 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)