Fontos dokumentumok
CRMUPPLU
Pour Point Standard
IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15
Szinonimák:
IP15, ASTM D97, Pt 15 Pour Point Standard
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Ügynökség
according to ASTM® D97
according to BS 2000
according to ISO 3016
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
bp
175-270 °C
mp
-58 °C
alkalmazás(ok)
petroleum
format
mixture
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
168.8 °F
Lobbanási pont (C)
76 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)