Fontos dokumentumok
SPRFKIT7
Smoke Point Reference Fuel Blends Kit
certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
Komponensek
Kit consists of:
SPRF1 Smoke Point Reference Fuel Blend 1 for 14.7 mm (40/60 %v/v)
SPRF2 Smoke Point Reference Fuel Blend 2 for 20.2 mm (25/75 %v/v)
SPRF3 Smoke Point Reference Fuel Blend 3 for 22.7 mm (20/80 %v/v)
SPRF4 Smoke Point Reference Fuel Blend 4 for 25.8 mm (15/85 %v/v)
SPRF5 Smoke Point Reference Fuel Blend 5 for 30.2 mm (10/90 %v/v)
SPRF6 Smoke Point Reference Fuel Blend 6 for 35.4 mm (5/95 %v/v)
SPRF7 Smoke Point Reference Fuel Blend 7 for 42.8 mm (0/100 %v/v)
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)