Fontos dokumentumok
CRMUFCLU
Flash Point Standard
COC ASTM D 92 (256.8 °C)
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
according to ASTM® D92
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
petroleum
pharmaceutical
format
neat
Általános leírás
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cleveland Open Cup Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
158.0 °F
Lobbanási pont (C)
70 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)