Fontos dokumentumok
CRMDEGA
Density Standard
ASTM D 4052; ISO 12185 (0.73576 g/mL, 15 °C)
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
according to ASTM® D 4052
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
Formátum
mixture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is qualified in strict accordance with ISO/IEC 17025 and ISO under UKAS accreditation. It is certified by the Round Robin Inter-Laboratory method.
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Density Standards, ASTM D 4052 can be found here.
Alkalmazás
Used as a density meter calibration standard to evaluate test procedures and/or instrument performance.
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
68.0 °F
Lobbanási pont (C)
20 °C