Fontos dokumentumok
12156
Density Standard 998 kg/m3
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Szinonimák:
Water
About This Item
Javasolt termékek
grade
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
analytical standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
H&D Fitzgerald Ltd.
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
mixture
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Manufactured and verified in an ISO 17025 accredited laboratory, as per UKAS
- Carries an associated uncertainty of +/- 0.010 Kg/m3
- Provided in a sealed glass ampoule of 10 mL to assure safe delivery
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?