Fontos dokumentumok
CRMDIGO
Distillation Standard
ASTM D 86; NF EN ISO 3405 (164-357 °C)
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
according to ASTM® D86
according to ISO 3405
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
bp
141-462 °C
alkalmazás(ok)
petroleum
format
mixture
Általános leírás
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Distillation Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
140.0 °F
Lobbanási pont (C)
60 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)