CRMUDEKR
Density Standard
ASTM D4052; ISO 12185 (0.79672 g/mL, 15 °C)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
according to ASTM® D 4052
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
format
mixture
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Manufactured and verified in an ISO 17025 and ISO 17034 accredited laboratory, as per UKAS
- Certified density value following ASTM D4052
- Provided in a tamper-evident packaging to assure safe delivery
- Marked holographically to ensure authenticity
- Compliant to ASTM and IP test method protocols
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on expiry date and storage conditions for an effective audit
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 - 70 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)