QC1488
Trace Metals 1 - WS
certified reference material
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 20 mL
koncentráció
in 5% HNO3
technika/technikák
AAS: suitable
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Kiszerelés
Product is packaged as a 20 mL concentrate and contains the following analytes:
- Arsenic
- Beryllium
- Cadmium
- Chromium
- Copper
- Iron
- Lead
- Lithium
- Manganese
- Mercury
- Nickel
- Selenium
- Zinc
- Aluminum
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?