Fontos dokumentumok
217274
Millipore
Carboxymethylcellulose, Sodium Salt, High Viscosity
Substrate for cellulase. High viscosity (2%, H2O, 25°C): 800 - 3100 mPas.
Szinonimák:
Carboxymethylcellulose, Sodium Salt, High Viscosity
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Substrate for cellulase. Viscosity: (2%, H2O, 25°C): 800 - 3100 mPas.
Substrate for cellulase. Viscosity: (2%, H2O, 25°C): 800-3100 mPa s at 25°C, 2% H2O.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Christakopoulos, P., et al. 1999. Arch. Biochem. Biophys. 364, 61.
Blanco, A., et al. 1998. Appl. Microbiol. Biotechnol. 50, 48.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1