Fontos dokumentumok
C1915
Chloropyramine hydrochloride
analytical standard, for drug analysis
Szinonimák:
N-p-Chlorobenzyl-N′,N′-dimethyl-N-(2-pyridyl)ethylenediamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
Cl.CN(C)CCN(Cc1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H20ClN3.ClH/c1-19(2)11-12-20(16-5-3-4-10-18-16)13-14-6-8-15(17)9-7-14;/h3-10H,11-13H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEYWWAGBHABATA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)