Merck
BP650
Terfenadine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
α-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinebutanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H41NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
471.67
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
terfenadine
Forma
crystalline powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C32H41NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUGOEEXESWIERI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Terfenadine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Non-sedating second generation H1 histamine receptor antagonist. Mainly metabolized by Cyp3A4, 5, 7. Inhibits CYP2C8.
Kiszerelés
Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)