Fontos dokumentumok
1581504
USP
Pseudoephedrine sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(1S,2S)-(+)-Pseudoephedrine sulfate salt, α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol sulfate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pseudoephedrine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
175-179 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/2C10H15NO.H2O4S/c2*1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;1-5(2,3)4/h2*3-8,10-12H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,10+;/m00./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CAVQBDOACNULDN-NRCOEFLKSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Brompheniramine Maleate and Pseudoephedrine Sulfate Oral Solution
- Capsules Containing at Least Three of the Following—Acetaminophen and Salts of Chlorpheniramine, Dextromethorphan, and Pseudoephedrine
- Dexbrompheniramine Maleate and Pseudoephedrine Sulfate Oral Solution
- Ephedrine Sulfate Injection
- Oral Powder Containing at Least Three of the Following—Acetaminophen and Salts of Chlorpheniramine, Dextromethorphan, and Pseudoephedrine
- Oral Solution Containing at Least Three of the Following—Acetaminophen and Salts of Chlorpheniramine, Dextromethorphan, and Pseudoephedrine
- Pseudoephedrine Sulfate
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)