TKN1000
Kjeldahl Nitrogen, Total (TKN) 1000mg/L Calibration Standard
certified reference material
Szinonimák:
TKN Calibration Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
gyártó/kereskedő neve
RTC TKN1000-100
koncentráció
in H2O
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Provided as 100-mL and 500-mL whole-volume samples
- Solvent/Matrix: DI Water
- Traceable to NIST standard reference materials (SRM′s)
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Cikkek
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.