Fontos dokumentumok
1.00718
Supelco
BOD Standard
EN 5815-1 (analogous), 198 ± 40 mg/L BOD5, pkg of 10 × 1 L, standard solution Spectroquant®
Szinonimák:
Biochemical oxygen demand standard solution
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
Ügynökség
EN 5815-1 (analogous)
Minőségi szint
termékcsalád
Spectroquant®
kiszerelés
pkg of 10 × 1 L
koncentráció
198 ±40 mg/L (BOD5)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
This lyophilized Spectroquant® BOD Standard is diluted with distilled water to prepare a standard solution of an appropriate concentration.
This standard solution is then analyzed using the Spectroquant® BOD Cell Test to check the procedure for the BOD measurement. The quantity of lyophilisate contained in each bottle of BOD Standard is sufficient to prepare 1 l of standard solution with 198 ± 40 mg/l BOD5 or 206 ± 40 mg/l BOD7.
These Spectroquant® standards perfectly complement our ready-to-use test kits and photometers within the Spectroquant® portfolio and are ideal for validating international norm methods described in e.g., ISO, EN, APHA, and EPA.
Please visit the Reference Material Quality Grade website to find a comprehensive overview of our different grades of standards.
Alkalmazás
BOD Standard can be used to check the photometric measurement system (reagents, measurement device, handling) and the mode of working.
Tulajdonságok és előnyök
  • The standard is analogous to EN 5815-1
  • Accompanied with a certificate of analysis (COA)
  • Reliable and reproducible results
Analízis megjegyzés
Assay (BSB): 190 - 230 mg/l
Jogi információk
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2