Fontos dokumentumok
BCR471
Wheat (ochratoxin A, blank)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR471
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Ochratoxin A
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3