Merck
CRM46319
Supelco
Aflatoxin M1 solution
certified reference material, 10 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H12O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
328.27
Beilstein:
1630643
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
10 μg/mL in acetonitrile
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc2OC3OC=C[C@@]3(O)c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
InChI
1S/C17H12O7/c1-21-9-6-10-13(17(20)4-5-22-16(17)23-10)14-12(9)7-2-3-8(18)11(7)15(19)24-14/h4-6,16,20H,2-3H2,1H3/t16-,17-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJBWDEQAUQTVKK-IAGOWNOFSA-N
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aflatoxins are a group of hypertoxic bisdihydrofurano secondary metabolites produced by fungi of the genus Aspergillus, mostly A. flavus, A. Parasiticus, and A. nomius. Aflatoxin M1 is formed upon hydroxylation of one of the major aflatoxins B1 in the milk of dairy animals by the enzyme cytochrome P-450 enzyme.
Alkalmazás
The CRM was also used as follows:
  • Aflatoxin M1 analysis of 230 samples of different milk types for enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) based screening followed by confirmation using high-performance liquid chromatography-fluorescence detection (HPLC-FID)
  • Quantification of aflatoxin M1 in 3198 samples of raw cow milk by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
Egyéb megjegyzések
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.