Fontos dokumentumok
BCR664
Glass (trace elements)
BCR®, certified reference material, plates
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
Forma
plates
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
Formátum
matrix material
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR664
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3