Fontos dokumentumok
FAP82171
Multi-Mycotoxins in cereals
reference material
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
reference material
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Fera Science Ltd
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
−20°C
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Aflatoxin B1, Ochratoxin A, Deoxynivalenol (DON), Zearalenone (ZON)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)