Fontos dokumentumok
ERMBB445
Pork fat (PCB)
ERM®, certified reference material, low level
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
certified by the BSC
gyártó/kereskedő neve
JRC
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
−20°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBB445
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic pollutants: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, Lindane, BDE 47
Matrix Group: Meat
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)