Fontos dokumentumok
B1256
Bromocresol Green sodium salt
≥98% purity, crystalline
Szinonimák:
3′,3″,5′,5″-Tetrabromo-m-cresolsulfonphthalein sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Bromocresol Green sodium salt, crystalline
Ügynökség
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Minőségi szint
Forma
crystalline
visual transition interval
3.8-5.4, yellow to blue
mp
230 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
λmax
616 nm in H2O
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1\C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.