Fontos dokumentumok
1.01541
Supelco
Bromocresol green sodium salt
pH indicator, water-soluble, ACS
Szinonimák:
Bromocresol green sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H13Br4NaO5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
720.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
263-657-4
NACRES:
NA.21
Terméknév
Bromocresol green sodium salt, indicator water-soluble ACS
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
veszteség
≤5.0% loss on drying, 110°C
visual transition interval
3.8-5.4, yellow-green to blue
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(c(c(c(c3)Br)[O-])Br)C)c2c(c(c(c(c2)Br)O)Br)C
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Transition range: pH 3.8 - pH 5.4yellow green - blue
Appearance of solution: conforms
Loss on drying (110 °C): ≤ 5.0 %
Transition range (according to ACS): conforms
ACS conforms
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.