Fontos dokumentumok
1.06076
Supelco
Methyl red (C.I. 13020)
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Methyl red (C.I. 13020), 4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H15N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
269.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
207-776-1
NACRES:
NA.05
Terméknév
Methyl red (C.I. 13020), indicator ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
Forma
powder
solid
veszteség
≤5% loss on drying, 110°C
szín
red to red-violet
visual transition interval
4.4-6.0, red to yellow
mp
178-182 °C
térfogatsúly
300‑500 kg/m3
Amax
427-437 nm (buffer pH 6.2)
523-526 nm (buffer pH 4.5)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)N=Nc2c(cccc2)C(=O)O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Appearance: Red to red-violet powder, eventually with granular parts.
Clarity of solution (1 g/l; ethanol): passes test
Melting point (capillary method, temperatur measerment in the heating block): 179 - 182 °C
Transition range: pH 4.4 - pH 6.0 Red - yellow
Absorption maximum (buffer pH 4.5): 523 - 526 nm
Absorption maximum (buffer pH 6.2): 427 - 437 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; buffer pH 4.5; calculated on anhydrous substance): 1350 - 1500
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; buffer pH 6.2; calculated on anhydrous substance): 700 - 800
Transition range (according to ACS): passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.