95531
Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse
analytical standard, size: 30.0 μm
Szinonimák:
Monodisperse polystyrene latex particles (30 μm), monodisperse polystyrene microbeads (30 μm), monodisperse polystyrene microspheres (30 μm), polystyrene monodisperse microparticles (30 μm), Size standards
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Forma
aqueous suspension
particles
keresztkötés
2 % cross-linked
koncentráció
2% (solids)
részecskeméret
30.0 μm std dev <0.5 μm, coeff var <2%
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Monodisperse polystyrene latex particles can also be used to:
- validate the Airy Disc First Fringe (ADFF) analysis technique based on size measurements
- study the size effect of polystyrene microplastics on the sorption of organic contaminants
Tulajdonságok és előnyök
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Analízis megjegyzés
- Transmission electron microscopy (TEM)
- Scanning electron microscope
- Light microscopy
- Coulter™ counter with MDF-system
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
410.0 °F
Lobbanási pont (C)
210 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?