Fontos dokumentumok
95280
Water
tested according to Ph. Eur., USP/NF
Szinonimák:
Aqua Purificata
About This Item
Javasolt termékek
product name
Water, tested according to Ph. Eur.
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Minőségi szint
gőzsűrűség
<1 (vs air)
gőznyomás
3 mmHg
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
sűrűség
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?