Fontos dokumentumok
47100
Supelco
n-Paraffin Mix C5,C6,C7,C8
(varied conc.), analytical standard
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D5442
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
koncentráció
(varied conc.)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Related Categories
Általános leírás
n-Paraffin Mix C5,C6,C7,C8 may be used for determining column resolution, retention times, and response factors.
n-Paraffin Mix C5,C6,C7,C8 of analytical standard grade, is used for the analysis of petroleum waxes using gas chromatography (GC) technique.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
0.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)