19078
Platinum Standard for ICP
TraceCERT®, 1 g/L Pt in hydrochloric acid (nominal concentration)
Szinonimák:
ICP Platinum Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
koncentráció
1 g/L Pt in hydrochloric acid (nominal concentration)
technika/technikák
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
single component solution
Általános leírás
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles