Fontos dokumentumok
BCR264
Defatted peanut meal (aflatoxin B1, high level)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
general analytical
Formátum
matrix material
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR264
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3