196322
Baicalein
A cell-permeable flavone that inhibits the activity of 12-lipoxygenase (IC₅₀= 120 nM) and reverse transcriptase.
Szinonimák:
Baicalein, 5,6,7-Trihydroxyflavone
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL
acetone: soluble
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
12-lipoxygenase
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Gao, D., et al. 1996. Biochem. Mol. Biol. Int. 39, 215.
Matsuzaki, Y., et al. 1996. Jpn. J. Cancer Res. 87, 170.
Huang, H.C., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 268, 73.
Butenko, I.G., et al. 1993. Agents Actions 39, C49.
Abe, K., et al. 1990. Chem. Pharm. Bull.38, 209.
Kimura, Y., et al. 1987. Biochim. Biophys. Acta922, 278.
Sekiya, K., and Okuda, H. 1982. Biochem. Biophys. Res. Commun.105, 1090.
WGK
WGK 3