Merck
PHL89322
Baicalin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
5,6-Dihydroxy-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-7-yl-β-D-glucopyranosiduronic acid, Baicalein 7-O-β-D-glucuronide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H18O11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
446.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
mp
202-205 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2O)c4ccccc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-6-10(8-4-2-1-3-5-8)30-11-7-12(14(23)15(24)13(9)11)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21,23-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKIIZLYTISPENI-ZFORQUDYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Extraction and analysis of chlorogenic acid and baicalin active ingredients in traditional Chinese medicine (TCM) according to Chinese pharmacopeia monograph by HPLC with Purospher® RP-18e column
Extraction and analyses of chlorogenic acid and baicalin active ingredients in traditional Chinese medicine (TCM) according to Chinese pharmacopeia monograph by HPLC with Discovery® C18 column to check: chromatographic data, linearity, specificity and repeatability, LOQ and LOD
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.