Merck
919993
Sigma-Aldrich
Chiralyst P406
Umicore
Szinonimák:
Trisacetonitrile(η5-2,4-dimethylpentadienyl) ruthenium(II) tetrafluoroborate, [Ru(CH3CN)3(C7H11)]BF4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H20N3BF4Ru
CAS-szám:
Molekulatömeg:
406.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
powder
mp
>300 °C
SMILES string
[Ru]([NH]#CC)([NH]#CC)([NH]#CC)C.[B+H](F)(F)F.[F-].C(CC(C)C)(C)C
InChI
1S/C7H16.3C2H3N.CH3.BF3.FH.Ru/c1-6(2)5-7(3)4;3*1-2-3;;2-1(3)4;;/h6-7H,5H2,1-4H3;3*1H3;1H3;;1H;/q;;;;;+1;;/p-1
Tárolás és stabilitás
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Jogi információk
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)