91015
Tributyrin Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 12 g/L
yeast extract, 3 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
végső pH
7.5±0.2 (37 °C)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
microbiology
alkalmasság
flavobacteria
lipolytic bacteria
nonselective and differential for Bacillus spp.
nonselective and differential for Clostridium spp.
nonselective and differential for Pseudomonas spp.
nonselective and differential for Staphylococcus spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Some Bacillus species are crucial for advancing our understanding of bacteria, while others can be harmful, acting as spoilage organisms or pathogens. Nevertheless, all these species are significant in biotechnological research.
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
A Pseudomonas fajok kimutatásával, azonosításával, megkülönböztetésével és tenyésztésével foglalkozó cikk.