Merck
79301
Supelco
[(3R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Szinonimák:
(2R)-3-Carboxy-2-[(3R)-3-hydroxy-1-oxobutoxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11D3H18NO5
Molekulatömeg:
250.31
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Teszt
≥95.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D -44.0 to -38.0°, c = 0.1 in methanol
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
a címkézés mértéke
≥99%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(C[C@@H](O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO5/c1-8(13)5-11(16)17-9(6-10(14)15)7-12(2,3)4/h8-9,13H,5-7H2,1-4H3/t8-,9+/m0/s1/i2D3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)