Fontos dokumentumok
89788
V-Factor Disks
suitable for microbiology, for the presumptive identification of Haemophilus species
Szinonimák:
Coenzyme-diphosphopyridine-nucleotide Test Disks
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
sterile
termékcsalád
BioChemika
Forma
disc
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
pkg of 50 discs
technika/technikák
microbe id | growth & motility: suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Haemophilus spp. (species)
Általános leírás
Alkalmazás
Kiszerelés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?