1.01800
Alkaline Peptone Water
According to ISO 8914, FDA-BAM, APHA, and AOAC; For microbiology
Szinonimák:
APW; Peptone Water, alkaline; Peptone Water
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
AOAC®
APHA
FDA-BAM
ISO 8914
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
granular
gyártó/kereskedő neve
GranuCult® prime
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
8.3-8.7 (25 °C, 20 g/L in H2O, after autoclaving)
oldhatóság
20 g/L
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
Vibrio spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Appearance (colour): yellow
pH-value (25 °C): 8.3 - 8.7
Colony count (Vibrio vulnificus ATCC 33149): ≥ 1E+06 CFU/ml
Colony count (Vibrio cholerae Eltor Inaba CH 38): ≥ 1E+06 CFU/ml
Colony count (Vibrio cholerae Eltor Ogawa CH 60): ≥ 1E+06 CFU/ml
Colony count (Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802 (WDCM 00037)): ≥ 1E+06 CFU/ml
Incubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic.
Reference: bloog agar.
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3