85627
SPS Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Szinonimák:
Perfringens Selective Agar acc. to Angelotti
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 13.9 g/L
casein peptone, 15 g/L
ferric citrate, 0.5 g/L
polymyxin B sulfate, 0.01 g/L
sodium sulfadiazine, 0.12 g/L
sodium sulfite, 0.5 g/L
yeast extract, 10 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Clostridium spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A Clostridium perfringens az alulfőzött vagy nem megfelelően sterilizált konzervekben és a vízben okozhat fertőzést. Ismerje meg e kórokozó kimutatását, azonosítását és megkülönböztetését.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.