Fontos dokumentumok
93735
TSN Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 13.5 g/L
casein peptone, 15 g/L
ferric citrate, 0.5 g/L
neomycin sulfate, 0.05 g/L
polymyxin B sulfate, 0.02 g/L
sodium sulfite, 1 g/L
yeast extract, 10 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.2±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Clostridium spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A Clostridium perfringens az alulfőzött vagy nem megfelelően sterilizált konzervekben és a vízben okozhat fertőzést. Ismerje meg e kórokozó kimutatását, azonosítását és megkülönböztetését.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.