Merck
P9352
Millipore
Perfringens T.S.C. supplement
suitable for microbiology
Szinonimák:
Perfringens Tryptose-Sulfite-Cycloserine-Supplement, Tryptose Sulphite Cycloserine Supplement, Perfringens
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41171614
NACRES:
NA.85
sterilitás
sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Clostridium spp.
Alkalmazás
Recommended for the selective isolation of Clostridium perfringens.
Komponensek
Component: D-Cycloserine 200.00 mg
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)